Få mere at vide
1-butanol, 99,9 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15608430 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminum bottle
Glasflaske
Glass Bottle
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15608430
Brand: Honeywell Research Chemicals 5379934L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥99,9 %
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 99.13g/mol
Smeltepunkt ≤-90°C
Farve Colorless
Udseende Liquid
Tæthed 1.04g/mL
Kogepunkt 101°C to 105°C
Mængde 100 mL
Eksplosionsgrænse 11.2%
Tændingspunkt 466.35g/mol
Emballage Aluminum bottle
Lineær formel CH3(CH2)3OH
FN nummer 120.15g/mol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Formel vægt 99.13g/mol
Procent renhed 99%