Få mere at vide
1-Butanol, 99,5 %, ACS-reagens, opfylder kravene fra Reag.Ph.Eur.
Artikelnummer. 11994591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11994591 10 L Plast tromle 10 L
10485851 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10321311 1 L EcoSafPak™ Glasflaske 1 L
10115753 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11994591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423490100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4125.00 DKK
    4000.06 DKK / 10 L
    Spare 124.94 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol
Smeltepunkt -89,0 °C
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8100g/mL
Mængde 10 L
Flammepunkt 35 °C
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3980 til 1,4000
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.81
Titrerbar syre 0,0008 meq/g maks.
Lineær formel CH3(CH2)3OH
Damptryk Damptryk: 6,7 mbar ved 20 °C
Viskositet 2,95 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (K.F.)
Beilstein 01, 367
Merck Index 15, 1542
Kogepunkt 117,6 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether og mange andre organiske opløsningsmidler
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99.5%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.