Få mere at vide
Riedel-de Haën 1-butanol
Artikelnummer. 15965460
Skift visning
Mængde:
45 L
Pakningsstørrelse:
45 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15965460 45 L 45 L
1 options
Artikelnummer. 15965460 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 3306545L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1-Butanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol
pH 7 at 60 g/l (20°C)
Smeltepunkt <-90°C
CAS 71-36-3
Farve Farveløs
Tæthed 0.81 g/cm3 (20°C)
Mængde 45 L
Flammepunkt 9.4 %(V)
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel CH3(CH2)3OH
Damptryk 6.7 hPa (20°C)
MDL nummer MFCD00002964
Viskositet 2.95 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1120
Beilstein 969148
Synonym n-Butanol, Butyl alcohol
Kogepunkt 119°C (1.013 hPa)
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCO
IUPAC navn butan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Procent renhed ≥99.50%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.