Få mere at vide
1-Butanethiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanethiol |
| CAS | 109-79-5 |
| Molekylær formel | C4 H10 S |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | 1-Butyl mercaptan, 1-Mercaptobutane, Butanethiol, Butyl mercaptan, Butylthiol, Thiobutyl alcohol, n-Butane-1-thiol, n-Butanethiol, n-Butyl mercaptan, n-Butyl thioalcohol, n-Butylthiol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCS |
| IUPAC navn | butan-1-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.19 |
| Formel vægt | 90.0503 |