Få mere at vide
1-Butanethiol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15814041
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814041 500 mL
15804041 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814041 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8015870500
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-79-5
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)3SH
Molekylvægt (g/mol) 90.19
Tekniske data
Smeltepunkt -116°C
Tæthed 0.84 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 97°C to 99°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004905
Mængde 500 mL
Synonym 1-Butanethiol, Butyl mercaptan, 1-Butanethiol