Få mere at vide
1-butanthiol, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10321274 250 mL Glasflaske 250ml
10682023 5 mL Glasflaske 5ml
10398160 50 mL Glasflaske 50ml
10616334 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10321274 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220622500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-79-5
Molekylær formel C4H10S
Molekylvægt (g/mol) 90.18
MDL nummer MFCD00004905
InChI nøgle WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC navn butan-1-thiol
SMIL CCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanethiol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -116.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 98.0°C
Flammepunkt 0.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3SH
Brydningsindeks 1.4420 to 1.4440
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Merck Index 15, 1580
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 90.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanethiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.