Få mere at vide
1-Butanethiol, 98%
Product Code. 11460580
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11460580 25 mL 25ml
11395707 100 mL 100ml
11450580 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11460580 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043421.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Add to basket
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90,184 g/mol
1-Butanethiol bruges som en model gasformig analyt til hurtigt reagerende membranfri amperometrisk gassensor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-79-5
Molekylær formel C4H10S
Molekylvægt (g/mol) 90.184
MDL nummer MFCD00004905
InChI nøgle WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC navn butan-1-thiol
SMIL CCCCS
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Butanethiol
Smeltepunkt -116 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.842 g/mL
Kogepunkt 98 °C
Flammepunkt 2 °C (36 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3(CH2)3SH
Brydningsindeks 1.4425
Mængde 25 mL
FN nummer UN2347
Beilstein 1730908
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,1577
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,59 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 90.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske