Få mere at vide
1-Butanethiol, 97+%
Artikelnummer. 10786541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786541 250 mL Glasflaske 250ml
10001690 50 mL Glasflaske 50ml
10772885 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10786541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150802500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-79-5
Molekylær formel C4H10S
Molekylvægt (g/mol) 90.18
MDL nummer MFCD00004905
InChI nøgle WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC navn butan-1-thiol
SMIL CCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanethiol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -116,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 98,0 °C
Flammepunkt 0,5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3SH
Brydningsindeks 1,4420 til 1,4440
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Merck Index 15, 1580
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 90.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske