Få mere at vide
1-Butanethiol, 97+%
Artikelnummer. 10001690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10001690 50 mL Glasflaske 50ml
10786541 250 mL Glasflaske 250ml
10772885 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10001690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150800500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-79-5
Molekylær formel C4H10S
Molekylvægt (g/mol) 90.18
MDL nummer MFCD00004905
InChI nøgle WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC navn butan-1-thiol
SMIL CCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanethiol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -116.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 98.0°C
Flammepunkt 0.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3SH
Brydningsindeks 1.4420 to 1.4440
Mængde 50 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Merck Index 15, 1580
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 90.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanethiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyl mercaptan