Få mere at vide
1-butanthiol, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412098 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10412098 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
10747518 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10412098 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430871000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-79-5
Molekylær formel C4H10S
Molekylvægt (g/mol) 90.18
MDL nummer MFCD00004905
InChI nøgle WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC navn butane-1-thiol
SMIL CCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanethiol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -116.0°C
Farve Colorless
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 98.0°C
Flammepunkt 0.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Lineær formel CH3(CH2)3SH
Brydningsindeks 1.4420 to 1.4440
Mængde 100 mL
Merck Index 15,158
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 90.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid