Få mere at vide
1-Butanesulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 15750869 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15750869 100 g Glasflaske 100g
10299350 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15750869 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403321000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-60-9
Molekylær formel C4H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 156.63
MDL nummer MFCD00007464
InChI nøgle WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
IUPAC navn butan-1-sulfonylchlorid
SMIL CCCCS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanesulfonyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul eller orange
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 96,0 °C (21,0 mmHg)
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3SO2Cl
Brydningsindeks 1,4540 til 1,4565
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes.
Formel vægt 156.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske