Få mere at vide
1-butansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423847
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423847 5 g 5g
11433847 25 g 25g
11443847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18295.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-60-9
Molekylær formel C4H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 156.624
MDL nummer MFCD00007464
InChI nøgle WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
IUPAC navn butan-1-sulfonylchlorid
SMIL CCCCS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanesulfonyl chloride
Smeltepunkt -29°C
Tæthed 1.21
Kogepunkt 80°C to 81°C (9 mmHg)
Flammepunkt 79°C (174°F)
Lineær formel CH3(CH2)3SO2Cl
Brydningsindeks 1.456
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1748742
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 156.63
Procent renhed 98%