Få mere at vide
1-Butanesulfonsyre, natriumsalt, 99+%, ionparkromatografi, vandfri
Artikelnummer. 10771474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10771474 25 g Glasflaske 25g
10454265 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771474 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396640250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 DKK
    1164.20 DKK / 25g
    Spare 85.80 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-54-1
Molekylær formel C4H9NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 160.16
MDL nummer MFCD00007540
InChI nøgle XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
IUPAC navn natrium;butan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Navn note Vandfri
Absorbans 0,02 maks. (C=0,5 M i vand) ved 260 nm, 0,04 maks. (C=0,5 M i vand) ved 230 nm, 0,06 maks. (C=0,5 M i vand) ved 220 nm, 0,1 maks. (C=0,5 M i vand) ved 210 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (150 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3SO3Na
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 99+%
Grad Ionparkromatografi
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.