Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanesulfonic acid, sodium salt |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 2% maks. (1 g, 105 °C, 2 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)3SO3Na |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.