Få mere at vide
1-butansulfonsyre, natriumsalt, til HPLC, certificeret, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 300 °C |
| CAS | 2386-54-1 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Molekylær formel | C4H9NaO3S |
| MDL nummer | 7540 |
| InChI nøgle | XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.