Få mere at vide
1-Butane-d9-sulfonyl Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanesulfonyl Chloride-D9 |
| CAS | 1219794-70-3 |
| Molekylær formel | C4 D9 Cl O2 S |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-sulfonyl chloride (ACI), 1-Butane-d9-sulfonyl Chloride, 1-Butanesulfonyl Chloride-D9, Butanesulfonyl-d9 chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9ClO2S/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutane-1-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.6865 |
| Formel vægt | 165.0577 g/mol |
| Vis mere |