Få mere at vide
1-Butan-1,1-d2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol-1,1-D2 |
| CAS | 32586-14-4 |
| Molekylær formel | C4H8D2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1-Dideuteriobutan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i4D2 |
| SMIL | OC([2H])([2H])CCC |
| IUPAC navn | butan-1,1-d2-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.13 |
| Formel vægt | 76.09 |