Få mere at vide
1-Bromoundecane, 98%
Artikelnummer. 11446897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446897 500 g 500g
11426897 25 g 25g
11436897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14333.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 693-67-4 | C11H23Br | 235,209 g/mol
1-Bromoundecan anvendes til fremstilling af Grignard-reagens ved at reagere med Mg i THF (tetrahydrofuran). Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromoundecan anvendes til fremstilling af Grignard-reagens ved at reagere med Mg i THF (tetrahydrofuran). Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, farvestoffer og agrokemikalier.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-67-4
Molekylær formel C11H23Br
Molekylvægt (g/mol) 235.209
MDL nummer MFCD00000223
InChI nøgle IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane
PubChem CID 12744
IUPAC navn 1-bromoundecan
SMIL CCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoundecane
Smeltepunkt -9 °C
Tæthed 1.052
Kogepunkt 112 °C til 114 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4563
Mængde 500 g
Beilstein 1098390
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 235.22
Procent renhed 98%