Få mere at vide
1-Bromoundecane-11,11,11-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoundecane-11,11,11-D3 |
| CAS | 1219805-63-6 |
| Molekylær formel | C11 D3 H20 Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 11-Bromoundecane-1,1,1-d3, 1-Bromoundecane-11,11,11-d3, 1-Bromoundecane-11,11,11-D3, 1-Undecyl-11,11,11-d3 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 11-bromo-1,1,1-trideuterioundecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.2228 |
| Formel vægt | 237.1171 g/mol |
| Vis mere |