Få mere at vide
1-Bromoundecane-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoundecane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219802-82-0 |
| Molekylær formel | C11 D4 H19 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromoundecane-1,1,2,2-d4, 1-Undecyl-1,1,2,2-d4 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3/i10D2,11D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioundecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.229 |
| Formel vægt | 238.1234 g/mol |
| Vis mere |