Få mere at vide
1-Bromotridecane-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromotridecane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 284474-45-9 |
| Molekylær formel | C13 D4 H23 Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Tridecane-1,1,2,2-d4, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromotridecane-1,1,2,2-d4, 1-Bromotridecane-1,1,2,2-D4, Tridecyl-1,1,2,2-d4 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-13H2,1H3/i12D2,13D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriotridecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.2821 |
| Formel vægt | 266.1547 g/mol |
| Vis mere |