Få mere at vide
1-Bromotetradecane, TRC
Artikelnummer. 30240607
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30240607 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30240607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6880152.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-71-0
Molekylær formel C14H29Br
Molekylvægt (g/mol) 277.28
Synonym 1-Bromotetradecane, 1-Tetradecyl bromide, Myristyl bromide, NSC 83468, Tetradecyl bromide, n-Tetradecyl bromide, n-Tetradecyl-1-bromide, 1-Tetradecyl Bromide, Myristyl Bromide, NSC 83468, Tetradecyl Bromide, n-Tetradecyl Bromide, n-Tetradecyl-1-bromide
IUPAC navn 1-bromotetradecane
SMIL CCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromotetradecane
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Formel vægt 276.1453