Få mere at vide
1-bromotetradecan, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Bromotetradecan blev brugt i syntesen af tetradecylferrocen, kationiske og zwitterioniske gemini-overfladeaktive stoffer og 9-tetradecylcarbazol. Anvendes også til syntese af metallomesogene polymerer baseret på bis[η 1(N)-3,4-dialkyloxybenzyliden-4a-dodecyloxyanilin]dichlorpalladium(II) med octyl-, decyl-, dodecyl-, tetradecyl- og hexadecylalkylgrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Bromotetradecan blev brugt i syntesen af tetradecylferrocen, kationiske og zwitterioniske gemini-overfladeaktive stoffer og 9-tetradecylcarbazol. Anvendes også til syntese af metallomesogene polymerer baseret på bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzyliden-4′ -dodecyloxyanilin]dichloropalladium(II) med octyl-, decyl-, dodecyl-, tetradecyl- og hexadecylalkylgrupper.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromotetradecane |
| Smeltepunkt | 4°C to 6°C |
| Tæthed | 1.018 |
| Kogepunkt | 175°C to 178°C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 158°C (316°F) |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1742640 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible in water. |
| Formel vægt | 277.3 |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.