Få mere at vide
1-bromotetradecan, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403097
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403097 2500 g 2500g
11483087 100 g 100g
11493087 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16082.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-71-0 | C14H29Br | 277.29 g/mol
1-Bromotetradecan blev brugt i syntesen af tetradecylferrocen, kationiske og zwitterioniske gemini-overfladeaktive stoffer og 9-tetradecylcarbazol. Anvendes også til syntese af metallomesogene polymerer baseret på bis[η 1(N)-3,4-dialkyloxybenzyliden-4a-dodecyloxyanilin]dichlorpalladium(II) med octyl-, decyl-, dodecyl-, tetradecyl- og hexadecylalkylgrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromotetradecan blev brugt i syntesen af tetradecylferrocen, kationiske og zwitterioniske gemini-overfladeaktive stoffer og 9-tetradecylcarbazol. Anvendes også til syntese af metallomesogene polymerer baseret på bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzyliden-4′ -dodecyloxyanilin]dichloropalladium(II) med octyl-, decyl-, dodecyl-, tetradecyl- og hexadecylalkylgrupper.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-71-0
Molekylær formel C14H29Br
Molekylvægt (g/mol) 277.29
MDL nummer MFCD00000228
InChI nøgle KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC navn 1-bromtetradecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromotetradecane
Smeltepunkt 4°C to 6°C
Tæthed 1.018
Kogepunkt 175°C to 178°C (20 mmHg)
Flammepunkt 158°C (316°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 2500 g
Beilstein 1742640
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 277.3
Procent renhed 98%