Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromotetradecane |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 5,0 °C til 6,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9300g/mL |
| Kogepunkt | 175,0 °C til 178,0 °C (20,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 149 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |