Få mere at vide
1-Bromotetradecane, 98%
Artikelnummer. 10377700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10377700 100 g Glasflaske 100g
10489680 500 g Glasflaske 500g
13488418 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10377700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187381000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-71-0 | C14H29Br | 277,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-71-0
Molekylær formel C14H29Br
Molekylvægt (g/mol) 277.28
MDL nummer MFCD00000228
InChI nøgle KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC navn 1-bromtetradecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromotetradecane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 5.0°C to 6.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 175.0°C to 178.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 149°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)13Br
Brydningsindeks 1.4590 to 1.4610
Mængde 100 g
Beilstein 01,II,136
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 277.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske