Få mere at vide
1-Brompyren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopyrene |
| CAS | 1714-29-0 |
| Molekylær formel | C16H9Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromopyrene, 3-Bromopyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H |
| SMIL | Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | 1-bromopyren |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.15 |
| Formel vægt | 279.9888 |