Få mere at vide
1-bromopyren, 95%
Artikelnummer. 11373437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373437 1 g 1g
11363437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018280.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1714-29-0 | C16H9Br | 281,152 g/mol
1-Bromopyren bruges til spaltning af DNA i undersøgelser. Det bruges også til fremstilling af DNA-base-analoger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1714-29-0
Molekylær formel C16H9Br
Molekylvægt (g/mol) 281.152
MDL nummer MFCD00015767
InChI nøgle HYGLETVERPVXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-pyrene, pyrene, bromo, pyrene, 1-bromo, bromopyrene, 1-brompyren, 1-brpy, 3-bromopyrene, 1-bromanylpyrene, pubchem14567, 1-bromopyrene
PubChem CID 159627
IUPAC navn 1-brompyren
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopyrene
Smeltepunkt 94 °C til 95 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 281.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk