Få mere at vide
(1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide), Mikromol™
Beskrivelse
(1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide) |
| CAS | 2114-36-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 Br |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1-Bromopropyl)benzene, (α-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylpropane, 1-Phenyl-1-bromopropane, 1-Phenylpropyl bromide, α-Ethylbenzyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Br/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(Br)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-bromopropylbenzene |
| Vis mere |