Få mere at vide
1-bromopropan, TRC
Artikelnummer. 30341409
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30341409 500 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30341409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687135500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopropane
CAS 106-94-5
Molekylær formel C3 H7 Br
Mængde 500 g
Synonym 1-Bromopropane, 1-Propyl bromide, 3-Bromopropane, Abzol JG, Ascusol MC, Drysolv, Leksol, PS Cleaner, Propyl bromide, n-Propyl bromide
InChI formel InChI=1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMIL CCCBr
IUPAC navn 1-bromopropan
Molekylvægt (g/mol) 122.99
Formel vægt 121.9731