Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an ozone depleters according to Regulation (EC) No 1005/2009, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an ozone depleters according to Regulation (EC) No 1005/2009, all customers must complete a declaration before delivery.
1-Bromopropan anvendes som opløsningsmiddel til klæbemidler, affedtende plast og optik. Det bruges til fremstilling af asfalt, syntetiske fibre og aerosoler. Det bruges til rengøring af metaloverflader, elektroniske printkort og flerlagede OLED'er (organiske lysdioder). Det tjener til at erstatte perchlorethylen som et rensemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Bromopropan anvendes som opløsningsmiddel til klæbemidler, affedtende plast og optik. Det bruges til fremstilling af asfalt, syntetiske fibre og aerosoler. Det bruges til rengøring af metaloverflader, elektroniske printkort og flerlagede OLED'er (organiske lysdioder). Det tjener til at erstatte perchlorethylen som et rensemiddel.
Opløselighed Blandbar med ethanol, vand og diethylether.
Noter Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.