Få mere at vide
1-Bromopropane-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopropane-3,3,3-d3 |
| CAS | 61809-88-9 |
| Molekylær formel | C3 D3 H4 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Propyl Bromide-d3, 3-Bromopropane-d3, Abzol JG-d3, Ascusol MC-d3, Drysolv-d3, Leksol-d3, Propyl Bromide-d3, n-Propyl Bromide-d3; |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCBr |
| IUPAC navn | 3-bromo-1,1,1-trideuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.01 |
| Formel vægt | 124.9919 g/mol |
| Vis mere |