missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5 |
| CAS | 61066-67-9 |
| Molekylær formel | C3 D5 H2 Br |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,2-d5, 3-bromo- (9CI), 1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CBr |
| IUPAC navn | 3-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.02 |
| Formel vægt | 127.0045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?