Få mere at vide
1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5, CDN
Artikelnummer. 30313576
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30313576 0.5 g 0.5g
30323490 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30313576 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND02250.5G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5
CAS 61066-67-9
Molekylær formel C3 D5 H2 Br
Mængde 0.5 g
Synonym Propane-1,1,1,2,2-d5, 3-bromo- (9 CI), 1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5
InChI formel InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CBr
IUPAC navn 3-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriopropane
Molekylvægt (g/mol) 128.02
Formel vægt 127.0045 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.