Få mere at vide
1-Bromopropane-1-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopropane-1-D |
| CAS | 43217-00-1 |
| Molekylær formel | C3 D H6 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propane-1-d, 1-bromo- (6 CI, 9 CI), 1-Bromopropane-1-d1, 1-Bromopropane-1-d, 1-Bromopropane-d1, 1-Bromopropane-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D |
| SMIL | [2 H]C(Br)CC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1-deuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.9978 |
| Formel vægt | 122.9794 g/mol |
| Vis mere |