missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromopropane-1,1-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopropane-1,1-D2 |
| CAS | 40422-05-7 |
| Molekylær formel | C3 D2 H5 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Propane-1,1-d2, 1-bromo- (6 CI, 7 CI, 9 CI), 1-Bromopropane-1,1-d2, 1-Bromopropane-d2, 1-Bromopropane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)CC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,1-dideuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.004 |
| Formel vægt | 123.9857 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?