Få mere at vide
1-Bromopinacolone, TRC
Artikelnummer. 30330532
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30330532 5 g
1 options
Artikelnummer. 30330532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6870855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopinacolone
CAS 5469-26-1
Molekylær formel C6H11BrO
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-Bromo-3,3'-dimethyl-2-butanone, 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Bromide, Bromomethyl tert-butyl Ketone, Bromomethyl tert-Butyl Ketone, Bromopinacolone, NSC 25307, Pivaloylmethyl Bromide, tert-Butyl Bromomethyl Ketone, alpha-Bromopinacolone
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)C(=O)CBr
IUPAC navn 1-bromo-3,3-dimethylbutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 179.05
Formel vægt 177.9993