Få mere at vide
1-Bromoperfluoroktan, 98+%
Artikelnummer. 11430647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430647 25 g 25g
11410647 1 g 1g
11420647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22470.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromoperfluoroctan 1-Bromoheptadecafluoroctane (perfluoroctylbromid) kan bruges som kontrastmiddel i det vaskulære system til fluor-19 magnetisk resonansbilleddannelse eller som syntetisk oxygenbærer. Det bruges som O2-bærer i nogle emulsioner.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande
i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 423-55-2
Molekylær formel C8BrF17
Molekylvægt (g/mol) 498.97
MDL nummer MFCD00042082
InChI nøgle WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
IUPAC navn 1-brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoperfluorooctane
Smeltepunkt 6 °C
Tæthed 1.93
Kogepunkt 141 °C til 143 °C
Flammepunkt Ingen
Lineær formel CF3(CF2)7Br
Brydningsindeks 1.305
Mængde 25 g
Beilstein 2016022
Merck Index 14,7156
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 498.98
Procent renhed ≥98%