Få mere at vide
1-Bromperfluoroctan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420647 5 g 5g
11410647 1 g 1g
11430647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22470.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromoperfluoroctan 1-Bromoheptadecafluoroctane (perfluoroctylbromid) kan bruges som kontrastmiddel i det vaskulære system til fluor-19 magnetisk resonansbilleddannelse eller som syntetisk oxygenbærer. Det bruges som O2-bærer i nogle emulsioner.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande
i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 423-55-2
Molekylær formel C8BrF17
Molekylvægt (g/mol) 498.97
MDL nummer MFCD00042082
InChI nøgle WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
IUPAC navn 1-brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoperfluorooctane
Smeltepunkt 6°C
Tæthed 1.93
Kogepunkt 141°C to 143°C
Flammepunkt None
Lineær formel CF3(CF2)7Br
Brydningsindeks 1.305
Mængde 5 g
Beilstein 2016022
Merck Index 14,7156
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 498.98
Procent renhed ≥98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.