Få mere at vide
1-Bromoperfluorohexane, 98%
Artikelnummer. 15458999
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458999 5 g 5g
1 options
Codice prodotto. 15458999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14125.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 335-56-8 | C6BrF13 | 398.949 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoperfluorohexane
CAS 335-56-8
Tæthed 1.88
Kogepunkt 100°C to 101°C
Flammepunkt None
Molekylær formel C6BrF13
Lineær formel CF3(CF2)5Br
Brydningsindeks 1.2995
MDL nummer MFCD00042349
Mængde 5 g
Beilstein 1714896
Synonym 1-bromoperfluorohexane, perfluorohexyl bromide, perfluorohexylbromide, tridecafluorohexyl bromide, 1-bromo-tridecafluorohexane, bromoperfluorohexane, acmc-1cmhf, 1-bromotridecafluorohexane, tridecafluoro-1-bromohexane
InChI nøgle JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
IUPAC navn 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane
Molekylvægt (g/mol) 398.949
PubChem CID 92755
Formel vægt 398.96
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.