Få mere at vide
1-Bromoperfluoroheptane, 97%
Artikelnummer. 11469432
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469432 25 g 25g
11449432 1 g 1g
11459432 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469432 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10156.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 375-88-2 | C7BrF15 | 448.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-88-2
Molekylær formel C7BrF15
Molekylvægt (g/mol) 448.96
MDL nummer MFCD00013570
InChI nøgle VPQQZKWYZYVTMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoperfluoroheptane, perfluoroheptyl bromide, 1-bromopentadecafluoroheptane, perfluoro-n-heptyl bromide, pentadecafluoroheptyl bromide, heptane, 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro, acmc-1ad35, 1-bromopentadecafluoroheptane; perfluoroheptyl bromide, 1-bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecakis fluoranyl heptane
PubChem CID 67819
IUPAC navn 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptane
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoperfluoroheptane
Tæthed 1.894
Kogepunkt 117°C to 119°C
Flammepunkt None
Lineær formel CF3(CF2)6Br
Brydningsindeks 1.303
Mængde 25 g
Beilstein 1716336
Formel vægt 448.96
Procent renhed 97%