Få mere at vide
1-Bromopentan, TRC
Artikelnummer. 30335983
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30335983 100 g
1 options
Artikelnummer. 30335983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686245100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopentane
CAS 110-53-2
Molekylær formel C5H11Br
Mængde 100 g
Synonym 1-Bromopentane, 1-Pentyl Bromide, Amyl Bromide, NSC 7895, Pentyl Bromide, n-Amyl Bromide, n-Pentyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
SMIL CCCCCBr
IUPAC navn 1-bromopleptan
Molekylvægt (g/mol) 151.04
Formel vægt 150.0044