Få mere at vide
1-Bromopentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentane |
| CAS | 110-53-2 |
| Molekylær formel | C5H11Br |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Bromopentane, 1-Pentyl Bromide, Amyl Bromide, NSC 7895, Pentyl Bromide, n-Amyl Bromide, n-Pentyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromopleptan |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.04 |
| Formel vægt | 150.0044 |