Få mere at vide
1-Bromopentane-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentane-d11 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| Formel vægt | 161.073 |