Få mere at vide
1-Bromopentan, 99%
Artikelnummer. 11499762
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499762 250 g 250g
11489762 1000 g 1000g
11409772 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499762 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10821.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.10 DKK
    420.65 DKK / 250g
    Spare 94.45 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-53-2 | C5H11Br | 151,047 g/mol
1-Bromopentan bruges i en lang række organiske synteser. Det bruges til jernkatalyserede alkyleringer af aromatiske Grignard-reagenser via krydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromopentan anvendes i en lang række organiske synteser. Det bruges til jernkatalyserede alkyleringer af aromatiske Grignard-reagenser via krydskobling.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og opløseligt i alkohol. Blandbar i diethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-53-2
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.047
MDL nummer MFCD00000267
InChI nøgle YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
PubChem CID 8057
IUPAC navn 1-brompentan
SMIL CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopentane
Smeltepunkt -95 °C
Tæthed 1.215
Kogepunkt 127 °C til 129 °C
Flammepunkt 31 °C (87 °F)
Lugt Ether-lignende
Brydningsindeks 1.4436
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730981
Merck Index 14,602
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand og opløseligt i alkohol. Blandet i diethylether.
Formel vægt 151.05
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromopentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromopentane