Få mere at vide
1-Bromopentan, 99%
Artikelnummer. 11489762
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489762 1000 g 1000g
11499762 250 g 250g
11409772 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489762 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10821.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-53-2 | C5H11Br | 151,047 g/mol
1-Bromopentan bruges i en lang række organiske synteser. Det bruges til jernkatalyserede alkyleringer af aromatiske Grignard-reagenser via krydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromopentan anvendes i en lang række organiske synteser. Det bruges til jernkatalyserede alkyleringer af aromatiske Grignard-reagenser via krydskobling.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og opløseligt i alkohol. Blandbar i diethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-53-2
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.047
MDL nummer MFCD00000267
InChI nøgle YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
PubChem CID 8057
IUPAC navn 1-brompentan
SMIL CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopentane
Smeltepunkt -95 °C
Tæthed 1.215
Kogepunkt 127 °C til 129 °C
Flammepunkt 31 °C (87 °F)
Lugt Ether-lignende
Brydningsindeks 1.4436
Mængde 1000 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730981
Merck Index 14,602
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand og opløseligt i alkohol. Blandet i diethylether.
Formel vægt 151.05
Procent renhed 99%