Få mere at vide
1-Bromopentane, 99%
Artikelnummer. 11409772
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11409772
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10821.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-53-2 | C5H11Br | 151.047 g/mol
1-Bromopentan bruges i en lang række organiske synteser. Det bruges til jernkatalyserede alkyleringer af aromatiske Grignard-reagenser via krydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Bromopentan anvendes i en lang række organiske synteser. Det bruges til jernkatalyserede alkyleringer af aromatiske Grignard-reagenser via krydskobling.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og opløseligt i alkohol. Blandbar i diethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-53-2
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.047
MDL nummer MFCD00000267
InChI nøgle YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
PubChem CID 8057
IUPAC navn 1-brompentan
SMIL CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopentane
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 1.215
Kogepunkt 127°C to 129°C
Flammepunkt 31°C (87°F)
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.4436
Mængde 5000 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730981
Merck Index 14,602
Opløselighedsinformation Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Formel vægt 151.05
Procent renhed 99%