Få mere at vide
1-Bromopentane-5,5,5-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentane-5,5,5-D3 |
| CAS | 75736-50-4 |
| Molekylær formel | C5 D3 H8 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pentane-1,1,1-d3, 5-bromo- (9 CI), 1-Bromopentane-5,5,5-d3, 5-Bromopentane-1,1,1-d3, 1-Bromo-5,5,5-trideuteriopentane, 1-Bromopentane-d3, 1-Bromopentane-5,5,5-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCBr |
| IUPAC navn | 5-bromo-1,1,1-trideuteriopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.0633 |
| Formel vægt | 153.0232 g/mol |
| Vis mere |