Få mere at vide
1-Bromopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9 |
| CAS | 156673-70-0 |
| Molekylær formel | C5 D9 H2 Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 5-bromo- (9 CI), 1-Bromopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9, 5-Bromopentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 1-Bromo-2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentane, 1-Bromopentane-d9, 1-Bromopentane-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CBr |
| IUPAC navn | 5-bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonadeuteriopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.1003 |
| Formel vægt | 159.0609 g/mol |
| Vis mere |