Få mere at vide
1-Bromopentane-1-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopentane-1-D |
| CAS | 148404-92-6 |
| Molekylær formel | C5 D H10 Br |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Pentane-1-d, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromopentane-1-d, 1-Bromopentane-1-d1, 1-Bromopentane-d, 1-Bromopentane-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i5D |
| SMIL | [2 H]C(Br)CCCC |
| IUPAC navn | 1-bromo-1-deuteriopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.051 |
| Formel vægt | 151.0107 g/mol |
| Vis mere |